Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-PEGASUS-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail. Robuste et durable
2820.00€ - 3280.00€
Spécification
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail |
Description | mécanisme d'ouverture à une main |
Modèle de porte | Ailette |
Nbre de portes | 2 |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15905916
|
asecos™
3070700133753 |
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15995936
|
asecos™
3070700233753 |
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15915906
|
asecos™
3070700133744 |
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15905936
|
asecos™
3070700233744 |
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
2820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15915916
|
asecos™
3070700133754 |
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15905946
|
asecos™
3070700233754 |
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15925906
|
asecos™
3070700133745 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15915936
|
asecos™
3070700233745 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
2835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
équipée avec
- 2 x tiroir, capacité de charge: 60 Kgs, volume: 29 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x bac de rétention au sol uniquement avec/sous tiroirs, volume: 33 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
Armoire de stockage de sécurité | |
mécanisme d'ouverture à une main | |
2 | |
revêtement époxy lisse | |
524 x 1050 x 1072 mm |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
Ailette | |
Tôle d'acier | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |