Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-PHOENIX-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
2540.82€ - 3475.74€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | avec porte pliable et un système de maintien de porte, Charnière gauche |
À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15943426
|
asecos™
3023300133659 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur | Gris clair (RAL 7035) |
2540.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15903466
|
asecos™
3023300233659 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur | Jaune sécurité (RAL 1004) |
2540.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983426
|
asecos™
3023300133663 |
616 mm | 3 étagères de plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur | Gris clair (RAL 7035) |
2742.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15943466
|
asecos™
3023300233663 |
616 mm | 3 étagères de plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur | Jaune avertissement |
2742.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15993426
|
asecos™
3023300133681 |
616 mm | 4 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
2976.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15953466
|
asecos™
3023300233681 |
616 mm | 4 tiroirs | Jaune avertissement |
2976.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15913436
|
asecos™
3023300133683 |
616 mm | 6 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
3298.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15973466
|
asecos™
3023300233683 |
616 mm | 6 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3298.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914166
|
asecos™
3031300133695 |
749 mm | 4 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
3113.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15974176
|
asecos™
3031300233695 |
749 mm | 4 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3113.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934166
|
asecos™
3031300133697 |
749 mm | 6 tiroirs | Gris clair (RAL 7035) |
3475.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15994176
|
asecos™
3031300233697 |
749 mm | 6 tiroirs | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3475.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Porte pliable à faible encombrement : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- Confortable : rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
équipée avec
- 4 x tiroir, capacité de charge: 25 Kgs, volume: 5 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x bac de rétention au sol uniquement avec/sous tiroirs, volume: 11 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm | |
1 | |
596 mm |
Tôle d'acier | |
avec porte pliable et un système de maintien de porte, Charnière gauche | |
1968 mm | |
Système de blocage des portes | |
revêtement époxy lisse | |
450 mm |