Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type90 S-PHOENIX Touchless-90, gris clair
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
3213.92€ - 5219.97€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE |
---|---|
Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15913736
|
asecos™
3023700133659 |
596 mm | 616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
3213.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15953736
|
asecos™
3023700133663 |
596 mm | 616 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
3415.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15963736
|
asecos™
3023700133681 |
596 mm | 616 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
3649.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983736
|
asecos™
3023700133683 |
596 mm | 616 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
3971.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914266
|
asecos™
3031700133695 |
596 mm | 749 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
3852.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934266
|
asecos™
3031700133697 |
596 mm | 749 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
4214.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15902726
|
asecos™
3012000133715 |
1196 mm | 616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
4007.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15942726
|
asecos™
3012000133719 |
1196 mm | 616 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
4210.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15992726
|
asecos™
3012000133724 |
1196 mm | 616 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
4734.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15912736
|
asecos™
3012000133726 |
1196 mm | 616 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
5219.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Utilisation sans effort : le capteur détecte une personne en 2 secondes environ
- Convivial et sûr : après détection, les portes pliantes s’ouvrent automatiquement en 5 secondes environ. Le capteur reconnaît la personne tout en actionnant et en maintenant les portes pliantes ouvertes
- Toujours fermé : si la personne quitte la zone de détection contrôlée par le capteur, les portes repliables se ferment automatiquement après environ 30 secondes
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE | |
Tôle d'acier | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1968 mm | |
revêtement époxy lisse |