Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX Touchless-90, jaune, avertissement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
3254.20€ - 5321.20€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail |
Hauteur (métrique) extérieure | 1968 mm |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15953766
|
asecos™
3023700233659 |
596 mm | 616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15993766
|
asecos™
3023700233663 |
596 mm | 616 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15903776
|
asecos™
3023700233681 |
596 mm | 616 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15923776
|
asecos™
3023700233683 |
596 mm | 616 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15934276
|
asecos™
3031700233695 |
596 mm | 749 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15954276
|
asecos™
3031700233697 |
596 mm | 749 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15922756
|
asecos™
3012000233715 |
1196 mm | 616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15962756
|
asecos™
3012000233719 |
1196 mm | 616 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15912766
|
asecos™
3012000233724 |
1196 mm | 616 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15932766
|
asecos™
3012000233726 |
1196 mm | 616 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Utilisation sans effort : le capteur détecte une personne en 2 secondes environ
- Convivial et sûr : après détection, les portes pliantes s’ouvrent automatiquement en 5 secondes environ. Le capteur reconnaît la personne tout en actionnant et en maintenant les portes pliantes ouvertes
- Toujours fermé : si la personne quitte la zone de détection contrôlée par le capteur, les portes repliables se ferment automatiquement après environ 30 secondes
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1968 mm | |
revêtement époxy lisse |
Tôle d'acier | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm |