Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-PHOENIX Vol.2-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
3414.26€ - 4626.37€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Description | Manipulation à une main pour les armoires à deux portes |
Dimensions (P x L x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15556855
|
asecos™
3011900133715 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3414.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15982686
|
asecos™
3011900233715 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3414.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15942666
|
asecos™
3011900133719 |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3616.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15922696
|
asecos™
3011900233719 |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3616.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15992666
|
asecos™
3011900133724 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
4140.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15972696
|
asecos™
3011900233724 |
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
4140.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15992696
|
asecos™
3011900233726 |
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
4626.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- Portes pliables à faible encombrement : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Ergonomique : ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- Confort de travail : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- Toujours fermée : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- Utilisation controlée : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
équipée avec
- 3 x étagère de rétention, capacité de charge: 150 Kgs, volume: 33 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x caillebotis Hauteur = 111 mm, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- 1 x bac de rétention au sol, volume: 55 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme NF EN 16121/16122
- Certifiée GS
- conforme CE
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
524 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Acier | |
Pliant, Fermeture automatique | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAC | |
Lisse et revêtu de poudre | |
1050 mm |
616 mm | |
Manipulation à une main pour les armoires à deux portes | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1742 mm | |
2 | |
1196 mm |