Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX Vol. 2-90 à charnière gauche
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2595.94€ - 3530.86€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | avec porte pliable et système de fermeture de porte automatique (TSA), Left-hinged, Fermeture automatique |
À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10607994
|
asecos™
3023500130249 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (335 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3286.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15993576
|
asecos™
3023500133659 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2595.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15903616
|
asecos™
3023500233659 |
616 mm | 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
2595.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15933586
|
asecos™
3023500133663 |
616 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2797.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15943616
|
asecos™
3023500233663 |
616 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2797.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15943586
|
asecos™
3023500133681 |
616 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3031.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15953616
|
asecos™
3023500233681 |
616 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3031.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15953586
|
asecos™
3023500133683 |
616 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3353.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15973616
|
asecos™
3023500233683 |
616 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3353.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934216
|
asecos™
3031500133695 |
749 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3168.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15954226
|
asecos™
3031500233695 |
749 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3168.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15954216
|
asecos™
3031500133697 |
749 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3530.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15974226
|
asecos™
3031500233697 |
749 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3530.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque la porte est ouverte
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm | |
revêtement époxy lisse | |
450 mm |
Tôle d'acier | |
avec porte pliable et système de fermeture de porte automatique (TSA), Left-hinged, Fermeture automatique | |
1968 mm | |
1 | |
596 mm |