Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX Vol.2-90 à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2595.94€ - 3530.86€
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Modèle de porte avec porte pliable et système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Produits 12
Code produit Marque Profondeur (métrique) extérieure Configuration Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Profondeur (métrique) extérieure Configuration Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15933656
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600134387
616 mm 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair (RAL 7035)
2595.94€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15973696
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600234387
616 mm 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune avertissement
2595.94€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15973656
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600134391
616 mm 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair (RAL 7035)
2797.34€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15913706
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600234391
616 mm 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune sécurité (RAL 1004)
2797.34€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15983656
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600134392
616 mm 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair (RAL 7035)
3031.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15923706
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600234392
616 mm 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune sécurité (RAL 1004)
3031.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15903666
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600134394
616 mm 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair (RAL 7035)
3353.84€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15943706
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3023600234394
616 mm 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune avertissement
3353.84€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15974236
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3031600134402
749 mm 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair (RAL 7035)
3168.34€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15994246
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3031600234402
749 mm 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune avertissement
3168.34€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15994236
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3031600134404
749 mm 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair (RAL 7035)
3530.86€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 
15914256
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3031600234404
749 mm 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune sécurité (RAL 1004)
3530.86€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque la porte est ouverte
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
Armoire de stockage de sécurité
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1742 mm
revêtement époxy lisse
450 mm
Tôle d'acier
avec porte pliable et système de fermeture de porte automatique (TSA), À charnière droite, Fermeture automatique
1968 mm
1
596 mm