Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 V-MOVE-90 gris clair
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
4342.29€ - 6062.67€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 860 mm
Profondeur (métrique) intérieure 775 mm
Description Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0012, gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Matériau Tôle d'acier
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Produits 7
Code produit Marque Nbre de portes Configuration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de portes Configuration Prix Quantité et disponibilité  
15977726
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503400135100
1 4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4611.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
15997726
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503400136111
1 4 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4342.29€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
15987726
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503400135101
1 5 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4390.52€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
15907736
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503400136112
1 5 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
4391.05€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
15937736
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503500135102
2 4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté
5979.99€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
15957736
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503500136113
2 4 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur, (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté
5965.15€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
15977736
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3503500136115
2 5 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur, (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté
6062.67€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
  • Ouverture et fermeture électroniques : le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
  • Accès parfait : le tiroir vertical offre une vue d’ensemble et un accès simple aux récipients stockés
  • Toujours fermé : fermeture automatique de porte en série (TSA) après environ 60secondes avec signal sonore et visuel avant fermeture du tiroir
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroir vertical verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
860 mm
Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0012, gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Tôle d'acier
Fermeture automatique, Coulissant
1966 mm
revêtement époxy lisse
775 mm
Gris clair (RAL 7035)
Armoire de stockage de sécurité
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1750 mm