Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons à col à sertir, N11, ambrés
Matériau de stockage pour une utilisation en chromatographie. Les flacons à col à sertir Macherey-Nagel™, N11, ambrés sont des flacons en verre avec un col à sertir de 11 mm et une petite ouverture. Les flacons sont fabriqués dans des conditions strictes pour garantir une haute qualité. Conditionnés sous 100 flacons par boîte en polypropylène.
Marque: Macherey-Nagel™ 702892
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Un contrôle optoélectronique est assuré aux machines de traitement du verre. Des contrôles supplémentaires en cours de fabrication et une inspection finale du CQ ont également été mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Les flacons sont fabriqués en verre hydrolytique de classe 1, teinte ambrée pour les échantillons sensibles à la lumière
- Conçus pour s’adapter aux différents fabricants d’instruments de chromatographie
- Flacons à fond plat et à col serti, bouche de 11 mm et large ouverture
- Les flacons possèdent un tag et un marquage imprimé à l’échelle
- Fournis dans des boîtes de 100 flacons en polypropylène
Spécification
Ambré | |
Verre hydrolytique (classe I) | |
Étiquette et balance | |
100 | |
Plat | |
100 paquet |
11,6 mm | |
1.5 ml | |
À sertir, ouverture large | |
Boîte en polypropylène | |
32 mm | |
N11 |