Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons à col vissant, ambrés, type N9, avec tag et échelles
Marque: Macherey-Nagel™ 702284
19.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.25600kg
Spécification
Ambré | |
1,5 ml | |
Fond plat, ouverture large, tag et échelle | |
100 | |
Plat | |
100 paquet |
11,6 mm | |
Échantillonneurs automatiques pour HPLC et GC | |
Col vissant, ouverture large | |
100 paquet | |
32 mm |