Learn More
Tyrosinase-Related Protein-1 Rabbit, Clone: TYRP1/1564R, enQuireBio™
Code produit 15991038
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15991038 100 μg 100µg
15981038 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15991038 Fournisseur EnquireBio Code fournisseur 7306RBM4P1
Rabbit Monoclonal Antibody
Spécification
Antigène Tyrosinase-Related Protein-1
Applications Immunohistochemistry
Localisation cellulaire Cytoplasmic
Classification Monoclonal
Clone TYRP1/1564R
Concentration 200μg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Numéro d’ordre du gène NP_000541
Symboles de gène(s) TYRP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human full-length TYRP1 protein
Poids moléculaire de l’antigène 75kDa
Contrôle positif SK-MEL-23, SK-MEL-19, SK-MEL-30, SK-MEL-37 cells or Melanoma.
Méthode de purification Protein A/G Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7306
Contenu et stockage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ