Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Code produit. p-200003642 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
36-42
Taille 42 à 46
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 11793113
Marque: DuPont™ D13398565
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
  • Semelle antidérapante
  • Coutures internes cousues
  • Élastique
  • Blanc
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces (à l’exception de la semelle antidérapante)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 36-42
Matériau PE (polyéthylène)
Couleur Blanc
Type de semelle Anti-slip
Type de couture Cousu
Certifications / conformité (Europe) EN1149-5
Type de produit Surchaussure