Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
Click to view available options
Dimensions:
S
3XL
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Robuste et léger
- Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
- Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Très peu pelucheuse et traitée antistatique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hooded Coveralls |
| Dimensions | S |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Bleu |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Elastic |
| Type de bouchon | Zipper with Storm Flap |
| Type de couture | Piqué |
| Résistance | Abrasion |
| Afficher plus |