Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes
Code produit. 11773063 Tous les produits DuPont Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
80 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
11773063 S 1 pièce
11703073 XL 1 pièce
12322259 XL 20 pièces
11843510 XL 80 pièces
11833520 S 80 pièces
12392249 S 20 pièces
11843520 M -
12302259 M 20 pièces
11793063 L 1 pièce
12312259 L 20 pièces
11833510 L 80 pièces
11823520 XXL 80 pièces
11713073 XXL -
12332259 XXL 20 pièces
12342259 XXXL 20 pièces
12623700 XXXL 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit. 11773063 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13495777
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PE haute densité Flashspun. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes est perméable à la vapeur d’air et d’eau, tout en repoussant les liquides et aérosols aqueux, et offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres.
  • Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou.
  • Disponible en blanc du S au XXXL.
  • Robustesse et légèreté (<250 g par vêtement).
  • Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque.
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.
  • Les passe-pouces élastiques empêchent les manches de remonter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions S
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B
Type de collier Rabat-menton auto-adhésif
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
À utiliser avec (application) Pour les emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité, les applications médicales et l'exposition aux risques biologiques.
Poids (métrique) <250 g
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.