Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes
Tous les produits DuPont Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
20 pièces
80 pièces
Descripción
- Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou.
- Disponible en blanc du S au XXXL.
- Robustesse et légèreté (<250 g par vêtement).
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque.
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manches de remonter.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Combinaison à capuche |
| Dimensions | S |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes |
| Type de manchette | passe pouce |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | Élastique |
| Mostrar más |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido