Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Code produit. 11783073
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
100 pièces
25 pièces
Code produit. 11783073
Marque: DuPont™ D13984290
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
Informations sur la commande
Dim. Taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à col
Dimensions XXXL
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Type de collier Pliage standard
Certifications/Conformité EN 1073-2, EN 1149-5
Description Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 132 cm
Quantité 100/Paquet