Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
100 pièces
25 pièces
Description
- Avec col
- Coutures internes piquées
- Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Traitement antistatique
- Catégorie III, type 5/6
Informations sur la commande
Dim. Taille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison à col |
| Dimensions | XXXL |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | À collier |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
| Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |
| Type de protection | Catégorie III, Type 5 et 6 |
| Afficher plus |