Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
190.27 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
194.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21724" pour bénéficier de cette offre.
194.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
XL
2XL
3XL
Description
- Offre une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux
- Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
Specifications
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Stérilité | Non stérile |