Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert bleu
GREENER_CHOICE
Code produit. 15138814
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15138814
Marque: DuPont™ D14936744
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Composée de PEHD Flashspun. La capuche à 3 pièces assure un ajustement optimal uau niveau de la tête et du visage lors du pivotement, tandis que l’ample empiècement de l’entre-jambe offre une plus grande liberté de mouvement.
  • Combinaison avec capuche à 3 pièces
  • Conception ergonomique et protectrice
  • Coutures externes cousues
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
  • Élastique à la taille (collé)
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions XXL
Matériau HDPE
Couleur Bleu
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Résistance Abrasion
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm