Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire sans poches Tyvek 500
Code produit. p-8008017 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 11733123
Marque: DuPont™ D13495953
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec boutons-pression, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec 5 fermetures à boutons pression
  • Élastique au niveau des poignets (non tunnelisés)
  • Coutures internes cousues
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Élastique
Jetable Limited-use
Stérilité Non stérile
Résistance Chemicals
Modèle Below Hip-length
Nbre de poches Aucun
Type de couture Cousue (interne)
Certifications/Conformité EN 1149-5
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado