Få mere at vide
Få mere at vide
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500
Shop alle DuPont produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Pakningsstørrelse:
1 pièce
25 pièces
Beskrivelse
- Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
- Très peu pelucheuse et traitée antistatique
- Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
- En PE haute densité Flashspun
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
- Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
- Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Combinaison à capuche |
| Dimensions | M |
| Matériau | Tyvek&trade ; |
| Couleur | Blanc |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | 3 parties |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière avant avec rabat-tempête |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion