Learn More
uvex Gants de protection chimique U-Chem 3100
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
Description
- Gants de protection chimique en caoutchouc butadiène-nitrile (NBR)
- Un revêtement supplémentaire améliore la préhension lors de la manipulation d’objets humides / huileux
- Idéaux pour une grande variété d’applications nécessitant une protection mécanique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O) |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton, NBR |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |