Learn More
Uvex™ Gants de protection chimique U-Chem 3200
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
Description
- Gants de protection chimique revêtus de NBR avec matériau de support à tisser en nylon
- La conception fine s’étire facilement et se déplace naturellement avec la main pour une dextérité accrue
- Un revêtement supplémentaire sur la paume garantit une excellente préhension
- Résistance à la graisse, aux huiles minérales et aux produits chimiques divers
- Idéaux pour manipuler l’huile, les lubrifiants de refroidissement et la graisse
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Bleu, Noir |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKLMOT |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de l’huile, des lubrifiants de refroidissement et des produits chimiques |
| Sexe | Unisexe |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |