Learn More
uvex Gants de sécurité U-Chem 3500
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
Description
- Gants de protection chimique avec gantelet pour la manipulation d’une variété de produits chimiques différents
- Entièrement revêtus de chloroprène et de caoutchouc nitrile (NBR)
- Doublure en coton
- Excellente préhension sur les pièces chaudes et humides
- Haute résistance à l’acétone, aux agents nettoyants, aux adhésifs et aux solvants
- Très confortables grâce à leur doublure en coton sans coutures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374 : Type A (A C J K L M N O P S T), EN 407 (X 1 X X X X) |
| Couleur | Orange |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton, NBR |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |