Learn More
uvex Gants de protection NBR jetables U-Fit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Des gants NBR fins et fiables ont amélioré les capacités de préhension grâce à la surface de la paume rugueuse
- Protection contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solides ou des solutions salines aqueuses
- Sans silicone selon les tests d’impression
- Très flexibles avec une bonne sensibilité tactile
- Très bonne résistance mécanique
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | NBR |
| Palm Thickness (Metric) | 0,1 mm |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 8 |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | KPT |
| EN ISO 374-5 | Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus |