missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBAC1 Monoclonal Antibody (OTI6E9), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17513264
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17513264 30 μL 30µL
17593254 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17513264 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA810288S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

UBAC1 Monoclonal antibody specifically detects UBAC1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène UBAC1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI6E9
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression UBAC1
Numéro d’ordre du gène Q9BSL1
Alias de gène 1110033G07Rik; AA407978; E3 ubiquitin-protein ligase subunit KPC2; GBDR1; Gdbr1; glialblastoma cell differentiation-related protein 1; Kip1 ubiquitination-promoting complex protein 2; KPC2; putative glialblastoma cell differentiation-related; putative glialblastoma cell differentiation-related protein; RP11-432J22.3; testicular secretory protein Li 64; UBA domain containing 1; UBA domain-containing protein 1; Ubac1; Ubadc1; ubiquitin associated domain containing 1; ubiquitin-associated domain-containing protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human UBAC1 produced in 293T.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10422
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.