Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde, ASTM
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™, ASTM, présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Brand: SI Analytics™ 285400591
Code nomenclature Nacres: PB.36
Additional Details : Poids : 0.80000kg
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Specifications
Viscosimètre Ubbelohde ASTM | |
Oui | |
ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446 | |
∼285 mm | |
15 à 20 ml |
2000 à 10 000 cSt | |
Capillaire n°IV, constante K = 10 | |
3,27 mm | |
Détermination de la viscosité des liquides newtoniens |