Learn More
Invitrogen™ UBE2L6 Polyclonal Antibody
Description
Purity is > 95% by SDS-PAGE.
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). UBE2L6 is a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is demonstrated to function in the E6/E6-ap-induced ubiquitination of p53.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | UBE2L6 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Expression | UBE2L6 |
| Numéro d’ordre du gène | O14933, Q4V8J2, Q9QZU9 |
| Alias de gène | 2810489I21Rik; E2 ubiquitin conjugating enzyme; E2 ubiquitin-conjugating enzyme L6; MGC40331; retinoic acid induced gene B protein; retinoic acid-induced gene B protein; RIG-B; Ubce8; UBCH8; Ubcm8; UBE2L6; Ubiquitin carrier protein L6; ubiquitin conjugating enzyme E2 L6; ubiquitin conjugating enzyme E2L 6; Ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme E2 L6; ubiquitin-conjugating enzyme 8; ubiquitin-conjugating enzyme E2L 6; Ubiquitin-protein ligase L6 |
| Symboles de gène(s) | UBE2L6 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?