missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2T/HSPC150 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16826273 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16826273 20 μL 20µL
16816273 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16826273 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 101052AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2T is involved in the covalent conjugation of ubiquitin to proteins regulates diverse cellular pathways and proteins. Ubiquitin is transferred to a target protein through a concerted action of a ubiquitin-activating enzyme (E1), a ubiquitin-conjugating enzyme (E2), such as UBE2T, and a ubiquitin ligase (E3). UBE2T catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to protein substrates. Functionally, UBE2T accepts ubiquitin from the E1 complex and catalyzes its covalent attachment to other proteins, catalyzes monoubiquitination, is involved in mitomycin-C (MMC)-induced DNA repair, and catalyzES monoubiquitination of FANCD2, a key step in the DNA damage pathway. Defects in the UBE2T gene have been associated with Fanconi anemia of complementation group T.

Spécification

Antigène UBE2T/HSPC150
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.37 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression UBE2T
Numéro d’ordre du gène Q9CQ37, Q9NPD8
Alias de gène HSPC150, PIG50, UBE2T, Ubiquitin carrier protein T, Ubiquitin protein ligase T
Symboles de gène(s) Ube2t
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène UBE2T/HSPC150 Fusion Protein Ag0153
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29089, 360847, 67196
Espèces cibles Rat, Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.