missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Antigène | UBTD2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | UBTD2 |
| Numéro d’ordre du gène | Q6PGH0, Q8WUN7 |
| Alias de gène | DCUBP, DC-UbP, ubiquitin domain containing 2, Ubiquitin like protein SB72, UBTD2 |
| Symboles de gène(s) | Ubtd2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?