missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UCRC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15525562
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15525562 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15525562 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA542575

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: LFRRTSTFAL TIIVGVMFFE RAFDQGADAI YDHINEGKLW KHIKHKYENK Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 86%; Guinea Pig: 86%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 86%; Rat: 100%.

UCRC is a subunit of mitochondrial complex III (ubiquinol-cytochrome c reductase; EC 1.10.2.2), which forms the middle segment of the respiratory chain of the inner mitochondrial membrane. UCRC is a subunit of mitochondrial complex III (ubiquinol-cytochrome c reductase; EC 1.10.2.2), which forms the middle segment of the respiratory chain of the inner mitochondrial membrane (Schagger et al., 1995 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UCRC
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression UQCR10
Numéro d’ordre du gène Q9UDW1
Alias de gène 1110020P15Rik; AA960494; Complex III subunit 9; complex III subunit X; Cytochrome b-c1 complex subunit 9; cytochrome c1 non-heme 7 kDa protein; cytochrome C1, nonheme 7kDa protein; HSPC051; HSPC119; HSPC151; QCR9; ubiquinol-cytochrome c reductase complex (7.2 kD); ubiquinol-cytochrome c reductase complex 7.2 kDa protein; ubiquinol-cytochrome c reductase complex 7.2kDa protein; ubiquinol-cytochrome c reductase complex protein; ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit X; ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit X, 7.2kDa; UCCR7.2; Ucrc; Unknown (protein for MGC:127828); UQCR10
Symboles de gène(s) UQCR10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide directed towards the middle region of human UCRC.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29796
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.