Learn More
CleanSpace Technology™ Kit de bouchons de décontamination Ultra
Code produit 15950072 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Appareil respiratoire CleanSpace™ Ultra (PAF-0070)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15950072 Appareil respiratoire CleanSpace™ Ultra (PAF-0070) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ne portez pas l’appareil respiratoire lorsque le kit de bouchons est en place.
Code produit 15950072 Fournisseur CleanSpace Technology™ Code fournisseur PAF0074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.49€
    57.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.49€
    22% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ne portez pas l’appareil respiratoire lorsque le kit de bouchons est en place.
À utiliser avec l’appareil respiratoire CleanSpace™ Ultra (PAF-0070). Bouche toutes les ouvertures du système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ Ultra pour stockage pendant et après la décontamination. Le kit de bouchons est en nylon et en silicone. Il convient à une utilisation dans les opérations de décontamination.
  • Utilisé avec le système révolutionnaire de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace Ultra : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Conçu pour le confort sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Nettoyage facile et séchage rapide
  • Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Matériau Nylon, silicone
À utiliser avec (équipement) Appareil respiratoire CleanSpace™ Ultra (PAF-0070)
Dimensions (L x l x H) 800 x 180 x 110 mm
Poids (métrique) 100 g