Learn More
Corning™ Flacons à très faible adhérence
Avec couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique et l’activation cellulaire. Les flacons à très faible adhérence Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’angles, d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
Marque: Corning™ 3815
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.22400kg
Description
- Zone de croissance de 25 à 75 cm2 disponible
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
- La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
- Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Informations sur la commande
Stérilisés aux rayons gamma ; Certifiés apyrogènes
Spécification
0,25 oz. | |
HDPE | |
PS | |
Col incliné | |
6/boîte | |
Très faible adhérence | |
Stérile | |
Ventilé |
Orange | |
7,5 mL | |
Pour le pipetage ou le raclage | |
24/boîte | |
Rectangulaires | |
Oui | |
Rectangulaires | |
25 cm2 |
Aucun test de recherche d’endotoxines n’a été réalisé.