Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 3 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
210.00€ - 454.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
---|---|
Code de filtre | PLBC |
Type de filtre | Ultrafiltration |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines |
Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10440221
|
Merck
PLBC02510 |
2,5 cm | 4,1 cm2 |
210.00€
10 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10753131
|
Merck
PLBC04710 |
4,7 cm | 17,3 cm2 |
365.00€
10 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10278200
|
Merck
PLBC06210 |
6,35 cm | 28,7 cm2 |
412.00€
10 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10538452
|
Merck
PLBC04310 |
4,45 cm | 13,4 cm2 |
341.00€
10 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10538642
|
Merck
PLBC07610 |
7,6 cm | 41,8 cm2 |
451.00€
10 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10575463
|
Merck
PLBC09005 |
9 cm | 63 cm2 |
352.00€
5 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10084590
|
Merck
PLBC15005 |
15 cm | 177 cm2 |
454.00€
5 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Description
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingSpécification
Cellulose régénérée | |
Ultrafiltration | |
Cellulose régénérée (CR) | |
Disque d’ultrafiltration |
PLBC | |
Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines | |
3 kDa |