Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
Marque:  Merck PBTK07610
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10054410
  • 646.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
Poids moléculaire nominal limite de 30 kDa, polyéthersulfone BiomaxAssemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix.
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes de disques découpés pour l’ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel™ et en polyéthersulfone (PES) Biomax™. Les membranes sont disponibles en différentes tailles et différents diamètres de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée des membranes Ultracel assure la rétention la plus élevée possible avec l’adsorption la plus faible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.
Les disques découpés de microfiltration Durapore™ en PVDF sont disponibles dans des tailles de pores de 0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm et dans des diamètres de 63,5 mm et 75 mm.
Caractéristiques et avantages :
  • Diamètres de disque disponibles : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm
  • Les membranes Ultracel™, Durapore™ et Biomax™ sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation
  • Compatible avec les cellules à agitation Amicon™
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
Spécification
Spécification
Ultrafiltration
PES Biomax
PBTK
Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines
10Pack
76 mm
Disques d’ultrafiltration
30 kDa
41,8 cm2
PES
2,99 in
76 mm