Learn More
Biochrom Le colorimètre Ultrospec™ 35c
Le colorimètre Ultrospec™ 35c mesure et enregistre la concentration des solutions à des longueurs d'onde définies.
Marque: Biochrom 80-3008-00
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Absorbance ou transmittance
- Suivi de cinétique simple avec fonction graphique intégrée
- Écran tactile intuitif pour une utilisation plug and play facile
- Accepte les cuvettes de 10 x 10 mm ou les tubes à essai de 16 mm. Les tubes à essai de 10 à 12 mm nécessitent un jeu d'adaptateurs (numéro de pièce 80-3000-57)
- Les déversements peuvent être facilement essuyés grâce à sa surface lisse et la zone du porte cuvette peut être rincée avec du formaldéhyde ou de l'oxyde d'éthylène pour la stériliser.
- Utilise une source de lumière LED en combinaison avec une fibre optique avancée à 450 nm, 500 nm, 520 nm, 540 nm, 600 nm, 640 nm avec une bande passante spectrale de 40 nm.
- Fonctionne sur batterie et format portable pour une utilisation au sein des sites de production ou sur le terrain
- Enregistrez les résultats dans la mémoire interne ou exportez-les via une clé USB ou directement vers un PC.
- Appareil compact nécessitant peu d'entretien
Spécification
< ± 0.05 A, 1 A using Neutral Density Filter | |
10 x 10mm Cuvette or 16 mm Test Tube | |
Diode | |
IP20 | |
LED | |
Colorimeter | |
450 to 640 nm | |
50/60 Hz | |
< 3.5 mL | |
1 yr. | |
0.6 kg | |
170 nm |
6 to 8 hr. | |
Rechargeable Lithium-Ion | |
Touchscreen | |
English, Chinese | |
40 nm | |
100/240 V | |
450, 500, 520, 540, 600, 640 nm | |
40 nm | |
Colorimetric | |
1.3 lb. | |
7 in. |
Contains internal rechargeable Li-Ion battery