missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UMPS Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30145883
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30145883 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30145883 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP232172CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

UMPS Polyclonal antibody specifically detects UMPS in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène UMPS
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène EC 4.1.1.23, OMPdecase, OPRT, OPRTase, orotate phosphoribosyltransferase, orotidine 5'-phosphate decarboxylase, UMP synthase, uridine 5'-monophosphate synthase, uridine monophosphate synthetase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 430 to 480 of human Uridine Monophosphate Synthetase using the numbering given in entry NP_000364.1 (GeneID 7372).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing, metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7372
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.