Learn More
3M™ Bouchons d’oreille sans cordon
Click to view available options
:
Couleur : Orange
Description
- Bouchons d’oreille avec une conception à trois collerettes qui permet de maintenir le bouchon d’oreille en place
- Fourni avec un boîtier de stockage attrayant doté d’un clip de ceinture, ce qui le rend pratique d’utilisation et ce qui réduit la contamination
- Les bouchons d’oreille sont réutilisables et n’ont pas besoin d’être roulés et écrasés
- Le design de préhension avec les doigts améliore la facilité d’insertion
- Taille correspondant à la majorité des utilisateurs
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Dimensions | Universal |
| Paires par paquet | 50 paires/boîte |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 25 dB |
| Corded | Sans cordon |