Learn More
Acide undécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10655232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10655232 100 g Flacon en verre 100g
10693363 5 g Flacon en verre 5g
10713181 25 g Flacon en verre 25g
3 options
Code produit. 10655232
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-37-8
Formule moléculaire C11H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Numéro MDL MFCD00002730
Clé InChI ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
CID PubChem 8180
ChEBI CHEBI:32368
Nom IUPAC Acide undécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanoic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 28.5°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 358
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,cresols and 1-butanol
Poids de la formule 186.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.