Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante analogique sous-graduée, 230 V.
Real time, accurate surface temperature in a compact and stackable design that takes up less benchtop space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, with a hot warning light that remains on even when the unit is unplugged.
Marque:  Cole-Parmer™ Stuart™ 04807-50
Informations supplémentaires : Poids : 2.47500kg
Code produit. 17362671
  • 453.50€ / 1 pièce
En stock
Description
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
  • La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
Style EU
1 L
3 ans
Carré
0°C à 450°C
50 Hz
Cordon d’alimentation
24,8 x 17,2 x 12,2 cm
Plaque chauffante
230 V
céramique
500 W
Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
UC150