Learn More
Abeba™ Chaussures6 1740 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
101.02€ - 107.06€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15713299
|
Abeba™
1740/35 |
35 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15723299
|
Abeba™
1740/36 |
36 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15755248
|
Abeba™
1740/37 |
37 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15765248
|
Abeba™
1740/38 |
38 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15775248
|
Abeba™
1740/39 |
39 |
107.06€
1 paire |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15687668
|
Abeba™
1740/40 |
40 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15697668
|
Abeba™
1740/41 |
41 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15785248
|
Abeba™
1740/42 |
42 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15757537
|
Abeba™
1740/43 |
43 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15795248
|
Abeba™
1740/44 |
44 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15705258
|
Abeba™
1740/45 |
45 |
107.06€
1 paire |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15767537
|
Abeba™
1740/46 |
46 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15733299
|
Abeba™
1740/47 |
47 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15743299
|
Abeba™
1740/48 |
48 |
101.02€
1 paire |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
1740 |