Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail noires O2 Uni6
ABEBA™ sneakers de travail noires O2 Uni6 en tissu hydrofuge et résistant aux déchirures avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
98.64€
Spécification
Certifications/Conformité | CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Matériau des œillets | Acier inox |
Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16398081
|
ABEBA™
36728/35 |
35 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308091
|
ABEBA™
36728/36 |
36 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318091
|
ABEBA™
36728/37 |
37 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328091
|
ABEBA™
36728/38 |
38 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338091
|
ABEBA™
36728/39 |
39 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348091
|
ABEBA™
36728/40 |
40 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358091
|
ABEBA™
36728/41 |
41 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368091
|
ABEBA™
36728/42 |
42 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378091
|
ABEBA™
36728/43 |
43 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388091
|
ABEBA™
36728/44 |
44 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398091
|
ABEBA™
36728/45 |
45 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308101
|
ABEBA™
36728/46 |
46 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318101
|
ABEBA™
36728/47 |
47 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328101
|
ABEBA™
36728/48 |
48 |
98.64€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, souplesse, étanchéité
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Tissus hydrofuges et résistants aux déchirures
- Fixation facile avec des lacets
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Noir | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs | |
Formateur | |
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340 | |
Oui |
Lacets | |
Acier inox | |
Textile | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
1 paire | |
Eau |