Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires Uni6 S3
Code produit. 16388021
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 16388021
Marque: ABEBA™ 31765/35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ABEBA™ sneakers de sécurité noires S3 Uni6 dotées d’un design sportif et d’une semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
  • Design sportif et confort
  • Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S3, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • cuir noir fonctionnel avec motif en nid d’abeille
  • Hydrofuges et résistantes à l’abrasion
  • Embout de sécurité en acier (200 joules)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2012 ESD S3 SRC
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Matériau des œillets Polyuréthane thermoplastique
Matériau de revêtement Doublure aux ions d’argent respirant
Type d’ergot Rembourré
Matériau Cuir
Dimensions 35
Caractéristiques de la semelle Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique
Matériau de la semelle Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
Modèle Formateur
Matériau au niveau des orteils Acier
Quantité d’emballage 1 paire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345 : 2012 ; DIN FR 61340
Résistant à Eau
Waterproof Oui