Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires Uni6 S3
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Design sportif et confort
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S3, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- cuir noir fonctionnel avec motif en nid d’abeille
- Hydrofuges et résistantes à l’abrasion
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 ESD S3 SRC |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Matériau des œillets | Polyuréthane thermoplastique |
| Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
| Type d’ergot | Rembourré |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 35 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique |
| Afficher plus |