Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires Uni6 S3 ESD
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paire
Descripción
- Conçu pour la sécurité et le confort
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu tricoté, respirant et hydrofuge
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Noir |
| Matériau | Tissu tricoté |
| Dimensions | 47 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Certifications / conformité (Europe) | Propriétés antistatiques selon la classe climatique 61340 1, EN ISO 20345 : 2012 S3 SRC |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Formateurs |
| Waterproof | Hydrofuge |
| Type de produit | S3 SRC ESD |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido