Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail bleues O1 Uni6
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Respirabilité, légèreté, confort
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O1 FO, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Maille tricotée respirante et hydrofuge
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE FR ISO20347:2012, O1, FO, SRC, ESD |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Bleu |
| Matériau des œillets | Acier inox |
| Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
| Matériau | Textile |
| Dimensions | 42 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique |
| Modèle | Sneakers |
| Afficher plus |