Learn More
ABEBA™ Mocassin de sécurité blanc S2 Uni6
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Beschreibung
- Confort, sécurité et hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Sans coutures latérales
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 ESD S2 SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
| Type d’ergot | Rembourré |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 47 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique |
| Modèle | Mocassins |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur