Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures Unidur 6641
Code produit. 17240411 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
11
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
Code produit. 17240411
Marque: uvex 6021006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants sont fabriqués en fibre PEHP de haute qualité, avec un revêtement en polyuréthane pour de meilleures capacités de préhension et une résistance aux coupures de niveau B.
  • Gants d’assemblage en PEHP légers, revêtus de polyuréthane
  • Le revêtement offre une résistance mécanique à l’abrasion et une protection contre les coupures de niveau 3/B
  • Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
  • Haut niveau de sensibilité pour les tâches nécessitant une sensibilité tactile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industrie
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc, Gris
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau HPPE, Élasthanne
Type de produit Cut-resistant Gloves
Dimensions 6
Norme EN388 4343B
À utiliser avec (application) Automobile, tôlerie et emballage
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Maille
Séries Unidur 6641