Description
- La conception en PEHP et en fibre de verre offre une protection contre les coupures de niveau C
- Le revêtement en mousse NBR améliore la résistance mécanique à l’abrasion
- Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
- Convient aux travaux d’assemblage de précision qui nécessitent une sensibilité tactile
Spécification
Spécification
| Applications | Industriel |
| Coating Material | Mousse NBR |
| Couleur | Gris, Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Fibre de verre |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 10 |
| Norme EN388 | 4X43C |
| À utiliser avec (application) | Automobile, maintenance, tôlerie et expédition |
| Afficher plus |