Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe 65% polyester/35% coton
Code produit. 11568102 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Longueur (métrique):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11568102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En tissu de polycoton irrétrécissable de qualité. Les blouses de laboratoire unisexes Fisherbrand™ 65 % polyester / 35 % coton sont adaptées au nettoyage en blanchisserie à des températures allant jusqu’à 85°C.
  • Deux poches appliquées basses
  • Poche poitrine avec poche pour stylos intégrée
  • Fermeture à l’avant par boutons-pression non apparents
  • Fente simple à l’arrière pour faciliter les mouvements
  • Pas de marquage CE
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire unisexe
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polyester, Carbon
Couleur Blanc
Nbre de poches 3
Comprend Col à bouton pression non apparent, fente arrière unique et 3 poches plaquées
Longueur (métrique) 100 cm
Structure 65% Polyester/35% Cotton